Principaux documents
C27409
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylamine
98%
Synonyme(s) :
(4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
5 G
41,00 €
25 G
54,10 €
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
41,00 €
25 G
54,10 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Beilstein:
507949
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
98%
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stephen R Davies et al.
Drug testing and analysis, 11(2), 257-266 (2018-08-22)
Two human metabolites of the REV-ERB agonist SR9009, identified by researchers with an interest in sports doping control, have been synthesized and assessed for purity. The synthesis employed was a modification of published procedures for the parent SR9009, careful attention
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431