689092
Isopropyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
149,00 €
About This Item
149,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
≤0.5% ethyl acetoacetate
pb
95 °C/52 hPa (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Isopropyl 2-acetyl-3-phenyl-2-propenoate via Knoevenagel reaction in the presence of Ti(O-i-Pr)4.[1]
- Substituted 1,4-dihydropyridines by reacting with cinnamaldehydes and primary amines.[2]
- 5-Isopropoxycarbonyl-6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione via Biginelli reaction with benzaldehyde and thiourea.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter