534757
2-(4-Chlorophenyl)oxirane
96%
Synonyme(s) :
4-Chlorostyrene oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5520 (lit.)
Densité
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup