Principaux documents
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
Synonyme(s) :
4-Fluorostyrene oxide
5 G
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
101,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
92 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
72.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.2 °C - closed cup