Key Documents
530360
Sigma-Aldrich
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
96%
Synonyme(s) :
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid is a propionic acid derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (421.15K) is 36.363kjoule/mol and density at 25°C is 1.4212g/ml.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)