274801
3′,4′-(Methylenedioxy)acetophenone
98%
Synonyme(s) :
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-(1,3-Dioxaindan-5-yl)ethan-1-one, 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-Acetyl-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)phenyl methyl ketone, 5-Acetyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
87-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable