Principaux documents
529354
Sigma-Aldrich
Ammonium magnesium phosphate hydrate
99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate
50 G
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
151,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)MgPO4 · xH2O
Poids moléculaire :
137.31 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.997% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable