Principaux documents
528501
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxybenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
152 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BQXRZUDSLFBQDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter