345830
3-Bromo-2-methylpropene
97%
Synonyme(s) :
Methallyl bromide, Methylallyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
0.1% hydroquinone
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C (lit.)
Densité
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Clé InChI
USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the synthesis of alkenyl imines
- in the synthesis of 2-methylpropenyl (“methallyl”) complex, Cp*Os(η3-allyl)Br2
- in a study of chiral phase transfer alkylation leading to (S)-α-alkylcysteines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter