149209
Methyl methoxyacetate
99%
Synonyme(s) :
Methoxyacetic acid methyl ester, Methyl α-methoxyacetate, Methyl 2-methoxyacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
129-130 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup