Documents
526983
Sigma-Aldrich
Boc-methoxyphenyldiphenylsulfonium triflate
Synonyme(s) :
(tert-Butoxycarbonylmethoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate, tert-Butyl (4-(diphenyl)sulfonium)phenoxyacetate triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H25F3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pf
104-108 °C (lit.)
λmax
255 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)OC(=O)COc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O3S.CHF3O3S/c1-24(2,3)27-23(25)18-26-19-14-16-22(17-15-19)28(20-10-6-4-7-11-20)21-12-8-5-9-13-21;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,18H2,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
KMJCYKNSIKZQFX-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable