Principaux documents
531057
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium perfluoro-1-butanesufonate
electronic grade, ≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Niveau de qualité
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Essai
≥99%
Pf
84-88 °C (lit.)
Solubilité
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Clé InChI
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable