Principaux documents
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
172 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
Clé InChI
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
Application
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)