290130
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
37 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densité
1.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
Clé InChI
LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter