Documents
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.99 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles