Documents
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
lC6H3(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Clé InChI
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
Application
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)