122130
3,5-Dibromosalicylaldehyde
98%
31,60 €
About This Item
31,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
82-83.5 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to brown
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clé InChI
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable