Key Documents
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
Synonyme(s) :
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
Bi2(MoO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
897.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99.9%
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
Clé InChI
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable