Principaux documents
51989
Sigma-Aldrich
(R)-3-Methyl-2-ketopiperazine
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-3-Methyl-2-oxo-piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Pureté optique
ee: ≥96.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
BSPUWRUTIOUGMZ-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves