230340
(−)-Methyl L-lactate
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonyme(s) :
Methyl (S)-(−)-lactate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]18/D −8.1°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
144-145 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup