Documents
518719
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
65-68 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gang Li et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
Yen VQ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)