Principaux documents
517690
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3-phenylpropane
1-Iodo-3-phenylpropane
97%
Synonyme(s) :
3-Iodopropylbenzene
5 G
137,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
137,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5820 (lit.)
Densité
1.530 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
phenyl
Chaîne SMILES 
ICCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis of Aliphatic [carbonyl-11C] Esters Using [11C] Carbon Monoxide.
Itsenko O, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 17, 3830-3834 (2005)
Thorsten Wilhelm et al.
Organic letters, 7(18), 4053-4056 (2005-08-27)
A new three-component, palladium-catalyzed domino reaction which gives access to meta-substituted arenes using aryl iodides and primary alkyl halides is reported. Various functional groups are tolerated on both the aryl iodide and alkyl halide. In addition, isotopic labeling studies provide
Y Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(25), 4840-4849 (2000-12-22)
A series of analogues related to 1-[2-(diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine (2) and 1-¿2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl¿-4-(3-phenylpropyl)piperazine (3) (GBR 12935 and GBR 12909, respectively), in which the piperazine moiety was replaced by bridged piperazines for structural rigidity, has been designed, synthesized, and evaluated for their ability to
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review