238287
1-Iodohexane
contains copper as stabilizer, ≥98%
Synonyme(s) :
Hexyl iodide
46,90 €
About This Item
46,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
179-180 °C (lit.)
Densité
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES
CCCCCCI
InChI
1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup