Principaux documents
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)benzene
99%
Synonyme(s) :
2-Phenylethyl chloride
100 G
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
107,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.61
Beilstein:
385969
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
pb
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup