Principaux documents
516821
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine hydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H20N8OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 95%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
672 nm
Chaîne SMILES 
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
Clé InChI
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable