239186
Aluminum hydroxide
reagent grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Al2O3, 50-57%
Concentration
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
Solubilité
water: insoluble
Densité
2.42 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the preparation of Li2O–Al2O3–SiO2 (LAS) glass-ceramic systems.
- As a aluminum precursor in the preparation of alumina.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable