Principaux documents
395420
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride tetrahydrofuran complex (1:2)
99%
Synonyme(s) :
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium, Zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex
About This Item
Formule linéaire :
ZrCl4 · 2OC4H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99%
Forme:
powder
Pression de vapeur
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Pf
175-177 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges