SIL350
Silicic acid
BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm)
Synonyme(s) :
hydrated silica, metasilcic, silica acid
134,00 €
About This Item
134,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.8% Si (as SiO2) basis
Forme
solid
Taille des particules
100-200 mesh (75 - 150 μm)
Adéquation
suitable for column chromatography
Chaîne SMILES
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
Clé InChI
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable