515876
Imidazole trifluoromethanesulfonate salt
97%
Synonyme(s) :
Imidazolium triflate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
189-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1c[nH]cn1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4N2.CHF3O3S/c1-2-5-3-4-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-3H,(H,4,5);(H,5,6,7)
Clé InChI
JNJFONBBNLVENC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable