Documents
514918
Sigma-Aldrich
Di-tert-amylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
[C2H5C(CH3)2]2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Densité
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)NC(C)(C)CC
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter