511692
Sodium 2-ethylhexanoate
97%
Synonyme(s) :
2-Ethylcaproic acid sodium salt, Sodium-2-ethylcaproate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
core: sodium
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable