Documents
511412
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate
99%
Synonyme(s) :
2-Methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
134-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ICXKIKDXKRONLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate is a 2-substituted 1H-indole-3-carboxylate derivative. It can be prepared by reacting 2-iodoaniline with ethyl acetoacetate sodium salt in the presence of copper iodide.
Application
Reactant for preparation of:
  • 2-methyl-3-[5-substituted phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-1H-indoles as antimicrobial agents
  • Aminoheterocycle via N-amination of heterocyclic compounds with O-benzoylhydroxylamines
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable