Documents
D130605
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro Beilstein :
509301
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
146 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Exo,Endo Isomerism, MEP/DFT, XRD/HSA-Interactions of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde: Explores the conformers of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde using density functional theory and examines its thermal and optical behavior (Al-Zaqri et al., 2020).
  • Corrosion performance of Schiff base derived from 2, 5-dimethoxybenzyaldehyde: Discusses the synthesis of a Schiff base from 2,5-dimethoxybenzaldehyde and its application in corrosion resistance, supported by experimental and DFT studies (Eze et al., 2022).
  • Methoxamine synthesis in a biocatalytic 1-pot 2-step cascade approach: Describes the synthesis of Methoxamine from pyruvate and 2,5-dimethoxybenzaldehyde in a biocatalytic one-pot, two-step reaction, highlighting the efficiency and selectivity of the process (Erdmann et al., 2019).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1