Principaux documents
50780
Sigma-Aldrich
Chlorure d′or(III) hydrate
~52% Au basis
Synonyme(s) :
Acide chloroaurique, Acide tétrachloroaurique(III), Chlorure aurique, Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydrate
250 MG
125,00 €
1 G
397,00 €
5 G
1 780,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
125,00 €
1 G
397,00 €
5 G
1 780,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HAuCl4 · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.79 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Concentration
~52% Au
Couleur
brown
Densité
3.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Gold(III) chloride hydrate is a yellowish crystalline solid and a powerful oxidizing agent widely used in gold electroplating, catalyst synthesis, and organic transformations.[1] [2]
Application
Gold(III) chloride hydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.[1]
  • As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.[3]
  • To produce composite colloids of gold and polypyrrole.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.