379794
Sodium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.998% trace metals basis
336,00 €
About This Item
336,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.998% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
Clé InChI
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable