Documents
254169
Sigma-Aldrich
Chlorure d′or(III) hydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide chloroaurique, Acide tétrachloroaurique(III), Chlorure aurique, Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydrate
About This Item
Formule linéaire :
HAuCl4 · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.79 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Composition
Degree of hydration, ~3
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gold
Technique(s)
ELISA: suitable
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Le chlorure d'or(III) hydraté (HAuCl4) peut être utilisé comme précurseur pour synthétiser des nanoparticules d'oret comme dopant de type p pour la plupart des molécules organiques conjuguées. Le dopage provoque l'extension du réseau cristallin et augmente la conductivitéde par la formation d'un grand nombre de porteurs de charge.
Application
Le chlorure d'or(III) hydraté peut être utilisé pour préparer un photocatalyseur à base de Au sur un support de TiO2 par dépôt-précipitation avec de l'urée. Ces catalyseurs permettent d'obtenir une plus grande quantité d'hydrogène avec une vitesse de production supérieure par craquage de l'eau.
Il est possible de préparer des films de polythiophènes conjugués par la méthode du dopage en solution avec HAuCl4 comme dopant. Ces films polymères hautement conducteurs se rencontrent dans certaines applications comme la détection de composés en phase vapeur et l'électronique organique.
HAuCl4 peut être réduit pour préparer des nanoparticules d'or en utilisant différents agents réducteurs tels que NaBH4, le glucose ou le dendrimère de poly(propylèneimine).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Bo Chuan Huang et al.
Scientific reports, 9(1), 7589-7589 (2019-05-22)
Shewanella oneidensis MR-1, a bioelectricity generating bacterium, is broadly used in bioremediation, microbial fuel cell and dissimilatory reduction and recovery of precious metals. Herein, we report for the first time that photo induction as a trigger to stimulate gold nanoparticles
Fink, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 922-922 (1998)
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
Arvind Pandey et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-03)
It has been suggested that particle size plays an important role in determining the genotoxicity of gold nanoparticles (GNPs). The purpose of this study was to compare the potential radio-sensitization effects of two different sized GNPs (3.9 and 37.4 nm)
The crystal structure of gold(III) chloride.
Clark ES, et al.
Acta Crystallographica, 11, 284-288 (1958)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.