M2015
1-Stearoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonyme(s) :
MG(18:0/0:0/0:0)[rac], 1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Clé InChI
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable