467871
Sodium thiocyanate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Impuretés
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable