209066
Osmium(III) chloride hydrate
Synonyme(s) :
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: osmium
Chaîne SMILES
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges