Documents
495131
Sigma-Aldrich
Aluminum phenoxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum phenate, Aluminum phenolate, Aluminum triphenolate, Aluminum triphenoxide, Triphenoxyaluminum
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)3Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O([Al](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H6O.Al/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;/h3*1-5,7H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
OPSWAWSNPREEFQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges