493937
3-Methyl-2-oxindole
96%
Synonyme(s) :
3-Methyloxindole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
117-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(6)11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
BBZCPUCZKLTAJQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Reactant for enantioselective α-amination reactions
- Reactant for aldol reaction with glyoxal derivatives
- Reactant for amine thiourea catalyzed conjugate addition to α,β-unsaturated aldehydes
- Reactant for O-acetylation reactions
- Reactant for preparation of a disubstituted oxoindole by using rhodium-catalyzed cyclopropanation/ring-opening reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable