Principaux documents
492140
Sigma-Aldrich
D-Fructose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[13C](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i6+1
Clé InChI
RFSUNEUAIZKAJO-STNXCDFNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable