Documents
425907
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
810.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Pf
64-66 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
Clé InChI
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
J B Watkins et al.
Gastroenterology, 82(5 Pt 1), 911-917 (1982-05-01)
Three substrates labeled with nonradioactive 13C have been employed to establish a trilogy of noninvasive breath tests to detect fat malabsorption in children and then to differentiate the etiology of the steatorrhea. Administration of 17 mg/kg of (13C)triolein Lipomul (The