Principaux documents
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4595 (lit.)
pb
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13.4 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1