Principaux documents
425923
Sigma-Aldrich
Phenacetin-ethoxy-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(4-Ethoxy-1-13C-phenyl)acetamide, p-Acetophenetidide-ethoxy-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
134-136 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
Clé InChI
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125.00 °C - closed cup
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)