489751
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
89-91 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup