Principaux documents
489646
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
1 G
176,00 €
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
176,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1413CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable