Documents
492981
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2,5-Furandione-3,4-13C2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
51-56 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1+1,2+1
Clé InChI
FPYJFEHAWHCUMM-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges