Principaux documents
489468
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
100 MG
1 190,00 €
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaO2C13CH=13CHCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\[13CH]=[13CH]\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i1+1,2+1;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-CRQBDLPISA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Zaeem Cader et al.
Cell, 180(2), 278-295 (2020-01-25)
Mutations in FAMIN cause arthritis and inflammatory bowel disease in early childhood, and a common genetic variant increases the risk for Crohn's disease and leprosy. We developed an unbiased liquid chromatography-mass spectrometry screen for enzymatic activity of this orphan protein.