791059
Sodium fumarate-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O=[13C]([O-])/C=C/C([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-ADRKLVQTSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable